Phénylhydrazinium chlorure ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de phénylhydrazinium
Purity: 99%
CAS No.: 59-88-1
Molecular Formula: C6H8N2.HCl
Formula Weight: 144.61
Melting Point: ca 252° dec.
Beilstein Reference: 3594958
Merck Reference: 14,7293
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012924
Formule:
C₆H₉ClN₂ Poids moléculaire: 144.6 g/mol Point de fusion: ∼ 252 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012924 Numéro CAS: 59-88-1 EINECS: 200-444-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III Indice Merck: 12,07447 |