Imprimer
Phénylhydrazinium chlorure 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
151551000 151555000
ACRO151551000EA 101 EUR
ACRO151551000 ACRO151555000
Phénylhydrazinium chlorure 99+%
Phénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₉ClN₂
Point de fusion: 250…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012924
Numéro CAS: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,07447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=c26f549d3aed1b69060ac1042fd1114ca4edb2cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5% in H2O) Clear colorless to light yellow solution
HPLC ≥99.0 %