Hydrazine dichlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H₆Cl₂N₂ Point de fusion: 189 °C Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064543 Numéro CAS: 5341-61-7 EINECS: 226-283-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,04789 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 2700 g/l (20 °C) |
Melting Point | 198 °C (decomposition) |
Molar Mass | 104.97 g/mol |
Bulk Density | 770 kg/m3 |
Density | 1.42 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |