Imprimer
Hydrazine chlorhydrate 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure d'hydrazinium, Hydrazinium chlorure
201990010 201992500 201990051
ACRO201990010EA 345 EUR
ACRO201990010 ACRO201992500 ACRO201990051
Hydrazine chlorhydrate 98+%
Hydrazine chlorhydrate
Formule: H₅ClN₂
Point de fusion: 89…93 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044368
Numéro CAS: 2644-70-4
EINECS: 220-154-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %