Imprimer
Hydrazinium sulfate ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
423770500 423771000 423775000
ACRO423770500EA 37.7 EUR
ACRO423770500 ACRO423771000 ACRO423775000
Hydrazinium sulfate ACS
Hydrazinium sulfate
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
Point de fusion: 254 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %