Imprimer
Hydroxylammonium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22334.9010 8.22334.9020 8.22334.9025 8.22334.9035 8.22334.9050
8.22334.9010EA 0 EUR
8.22334.9010 8.22334.9020 8.22334.9025 8.22334.9035 8.22334.9050
Hydroxylammonium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Indice Merck: 13,04853
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Grade Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyms Hydroxylammonium Chloride
Chemical Formula NH2OH·HCl