Imprimer
Hydroxylammonium chlorure Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, GR pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydroxylamine chlorhydrate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.04616.0250 1.04616.1000
1.04616.0250EA 107 EUR
1.04616.0250 1.04616.1000
Hydroxylammonium chlorure Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, GR pour analyses, Supelco®
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,04853
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) ≥ 99.0 %
Clarity of the solution in Ethanol passes test
pH-value (5 %; water) 2.5 - 3.5
Titrable free acid ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium) passes test
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate) ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate) ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur