Imprimer
Hydroxylammonium chlorure 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydroxylamine chlorhydrate
A15398.0B A15398.0I A15398.22 A15398.36
A15398.0BEA 169 EUR
A15398.0B A15398.0I A15398.22 A15398.36
Hydroxylammonium chlorure 99%
Hydroxylammonium chlorure
Purity: 99% CAS No.: 5470-11-1 Molecular Formula: H3NO.HCl Formula Weight: 69.49 Odour: Acidic pH: 3.6 Melting Point: 152° dec. Beilstein Reference: 3539763 Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00051089
Formule: NH₂OH·HCl
Poids moléculaire: 69.49 g/mol
Point d'ébullition: 306
Point de fusion: 152 °C (déc.)
Densité: 1.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,04853