Hydroxylammonium chlorure ≥96% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hydroxylamine chlorhydrate
Purity: 96+%
CAS No.: 5470-11-1
Molecular Formula: H3NO.HCl
Formula Weight: 69.49
Physical Form: Solid
Density: 1.67
Appearance: White
Odour: Acidic
pH: 3.6
Melting Point: 152° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, methanol, glycerol
Beilstein Reference: 3539763
Merck Reference: 14,4828
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00051089
A monoamine oxidase inhibitor; inhibits platelet aggregation
Formule:
NH₂OH·HCl Poids moléculaire: 69.49 g/mol Point d'ébullition: 306 Point de fusion: 152 °C (déc.) Densité: 1.67 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051089 Numéro CAS: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8 III Indice Merck: 14,4828 |