Imprimer
Hydroxylammonium chlorure ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
412051000 412055000 412050025
ACRO412051000EA 68.6 EUR
ACRO412051000 ACRO412055000 ACRO412050025
Hydroxylammonium chlorure ACS
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,04853
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Clarity of alcohol solution Passes test
Ammonium (NH4) Passes test
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Titrable free acid ≤0.25 meq/g