Guanidium thiocyanate ≥99.0% pour les biotechnologies
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Un puissant dénaturant de protéines servant à inactiver les RNases endogènes lors de l'isolement de l'ARN des tissus et des cultures bactériennes.
Formule:
CH₅N₃·CHNS Point de fusion: 118 °C Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013027 Numéro CAS: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Abs.@280nm (70%, Eau) | ≤0.8 |
Abs.@300nm (6M, Eau) | <0.1 |
Abs.@410nm (6M, Eau) | <0.1 |
Cuivre | <0.0001% |
DNase | non détecté |
Solubilité (70%, Eau 50° C) | passe |
Plomb | <0.0001% |
Point d‘ébullition | 118 – 121 °C |
Protéases | non détecté |
Pureté | >99% |
RNase | non détecté |