Imprimer
Guanidium thiocyanate 99% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Guanidinium thiocyanate, Guanidinium sulfocyanure, Guanidine thiocyanate
411111000 411112500 411110010
ACRO411111000EA 135 EUR
ACRO411111000 ACRO411112500 ACRO411110010
Guanidium thiocyanate 99% pour biochimie
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
Poids moléculaire: 118.16 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm