Nitrate de guanidinium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 506-93-4
Molecular Formula: CH6N4O3
Formula Weight: 122.08
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3596600
Merck Reference: 14,4562
UN No.: 1467
MDL No.: MFCD00013028
Formule:
CH₆N₄O₃ Point de fusion: 213…216 °C Densité: 1,44 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013028 Numéro CAS: 506-93-4 EINECS: 208-060-1 UN: 1467 ADR: 5.1,III Indice Merck: 14,4562 |