Imprimer
Guanidinium chlorure, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.04220.1000EA 288 EUR
1.04220.1000 1.04220.5000 1.04220.9025 1.04220.0100
Guanidinium chlorure, Millipore®
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95,53 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Indice Merck: 13,04578
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg