Guanidinium chlorure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Guanidine chlorhydrate
Formule:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Poids moléculaire: 95,53 g/mol Point de fusion: 185 °C Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013026 Numéro CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Indice Merck: 13,04578 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Melting point | 180 - 188 °C |