Imprimer
Guanidinium chlorure ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
M110-500GEA 286 EUR
M110-500G
Guanidinium chlorure ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
Guanidinium chlorure
Adapté pour la purification d'acides nucléiques ou de polypeptides à partir de sources cellulaires et l'inhibition de l'activité à la fois de la RNase et des protéases.
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95,53 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Indice Merck: 13,04578
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@230 nm (6 M, Water) 0.15
Abs.@260 nm (6 M, Water) 0.03
Arsenic 0.0005%
DNase none detected
Iron 0.0005%
Lead 0.0005%
Melting Point 181 – 187 °C
Protease none detected
Purity 99.5%
RNase none
Solubility (6 M, water) Pass