Imprimer
Guanidinium chlorure ≥98.5%, grade technique faible résidu de cendres après combustion
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
E424-500GEA 65.1 EUR
E424-500G E424-5KG E424-25KG
Guanidinium chlorure ≥98.5%, grade technique faible résidu de cendres après combustion
Guanidinium chlorure
Dénaturant ne contenant pas d'agent anti-agglomérant.
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95,53 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Indice Merck: 13,04578
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chlorure d'ammonium <0,5%
Cendres <0,4%
Humidité (KF) <0,3%
Pureté >98,5%