Imprimer
Guanidinium chlorure ≥99.5% pour les biotechnologies
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
0287-500GEA 242 EUR
0287-500G 0287-5KG
Guanidinium chlorure ≥99.5% pour les biotechnologies
Guanidinium chlorure
Adapté pour la purification d'acides nucléiques ou de polypeptides à partir de sources cellulaires et l'inhibition de l'activité à la fois de la RNase et des protéases.
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95,53 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Indice Merck: 13,04578
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubilité (6M, Eau) passe
Abs.@260nm (6M, Eau) ≤0.03
Arsenic ≤0.0005%
DNase non détecté
Fer ≤0.0005%
Plomb <0.0005%
Point d‘ébullition 181 - 187 °C
Protéases non détecté
Pureté >99.5%
RNase aucun