Guanidinium chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Guanidine chlorhydrate
Purity: 98%
CAS No.: 50-01-1
Molecular Formula: CH5N3.HCl
Formula Weight: 95.53
Melting Point: 178-185°
Beilstein Reference: 3591990
Merck Reference: 14,4562
MDL No.: MFCD00013026
Formule:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Poids moléculaire: 95.53 g/mol Point de fusion: 178…185 °C Densité: 1.344 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013026 Numéro CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Indice Merck: 14,4562 |