Imprimer
Guanidinium chlorure 98%, avec agent anti-agglomérant
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
ACRO120230025EA 257 EUR
ACRO120230025 ACRO120232500 ACRO120230010 ACRO120230100 ACRO120230251
Guanidinium chlorure 98%, avec agent anti-agglomérant
Guanidinium chlorure
with <0.4% anticaking agent (SiO2)
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95,53 g/mol
Point de fusion: 179…186 °C
Densité: 1,34 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Indice Merck: 13,04578
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 186 °C
Titration Argentometric ≤0.5 % Ammonium chloride
Water ≤0.3 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.4 % (SiO2)