Carbonate de guanidinium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₁₂N₆O₃ Point de fusion: 197 °C Densité: 1,251 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013029 Numéro CAS: 593-85-1 EINECS: 209-813-7 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 500 g/l (30 °C) |
Melting Point | 197 °C |
Molar Mass | 180.17 g/mol |
Bulk Density | 500 - 700 kg/m3 |
Density | 1.25 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (110 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 530 °C |
Hill Formula | C3H12N6O3 |
Chemical Formula | (CH5N3)2 * H2CO3 |