Imprimer
Néofuchsine C.I. 42520
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine, chlorhydrate
0215582380 0215582325
ICNA0215582380EA 91.8 EUR
ICNA0215582380 ICNA0215582325
Néofuchsine C.I. 42520
Néofuchsine
Soluble in water and ethanol.
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃
Poids moléculaire: 365.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012567
Numéro CAS: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7