Imprimer
Fuchsine basique, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
B0904-25G B0904-5G
B0904-25GEA 575 EUR
B0904-25G B0904-5G
Fuchsine basique, Sigma-Aldrich®
Fuchsine basique
Formule: C₂₀H₂₀ClN₃
Point de fusion: 235 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012569
Numéro CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Indice Merck: 12,05686