Imprimer
Fuchsine basique, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
857343-100G 857343-25G
857343-100GEA 383 EUR
857343-100G 857343-25G
Fuchsine basique, Sigma-Aldrich®
Fuchsine basique
Formule: C₂₀H₂₀ClN₃
Poids moléculaire: 337.85 g/mol
Point de fusion: 235
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012569
Numéro CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Indice Merck: 12,05686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecca7a0bd05ed28f29bfcca62c8b34fddba95993&vid=a30faa9041a621f80fc892aa6aab88ac302082e9&prid=web&clid=SAPDAM