Fuchsine basique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate
CAS No.: 632-99-5
Molecular Formula: C20H20ClN3
Formula Weight: 337.86
Melting Point: 268-270° dec.
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 4166684
Merck Reference: 14,5652
MDL No.: MFCD00012569
Formule:
C₂₀H₂₀ClN₃ Point de fusion: 268…270 °C (déc.) Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012569 Numéro CAS: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 Indice Merck: 14,5652 |