Imprimer
Fuchsine basique 88%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate
419141000 419145000 419140025
ACRO419141000EA 110 EUR
ACRO419141000 ACRO419145000 ACRO419140025
Fuchsine basique 88%, pur
Fuchsine basique
Formule: C₂₀H₂₀ClN₃
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012569
Numéro CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Indice Merck: 12,05686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Dye content ≥83 % (on dry substance)
UV Lambda max 549 to 555 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1800 (at lambda max.)