Imprimer
Vert malachite oxalate, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
M9015-100G M9015-25G
M9015-100GEA 274 EUR
M9015-100G M9015-25G
Vert malachite oxalate, Sigma-Aldrich®
Vert malachite oxalate
Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Point de fusion: ∼159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011766
Numéro CAS: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a681278cee6e800833eed5b1933536362627b7&vid=701185d0bb9cdb0161fd8fef0638f51c2979498a&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM