Imprimer
Vert malachite oxalate, pur, haute pureté colorant biologique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
229780250 229781000 229785000
ACRO229780250EA 69 EUR
ACRO229780250 ACRO229781000 ACRO229785000
Vert malachite oxalate, pur, haute pureté colorant biologique
Vert malachite oxalate
Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Point de fusion: 144…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011766
Numéro CAS: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2dffa05d1d66e7e32371284ada0fcf1a0faa7d0&vid=950afba5ed94b79530cd91b1261e3c2223d2aecd&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 620 to 625 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.9 to 1.15
Specific absorbance A (1%/1cm) 1650 to 1950 (at lambda max.)