4-(Méthylamino)phénol sulfate 99.0-101.5% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.0-101.5%
CAS No.: 55-55-0
Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4
Formula Weight: 344.38
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale cream
Melting Point: ca. 260° dec.
Beilstein Reference: 3919382
Merck Reference: 14,6017
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013140
Formule:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa) Densité: 1,434 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013140 Numéro CAS: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,6017 |