N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N,N,N',N'-Tétraméthyl-1,4-phénylenediamine, dichlorhydrate, TMPD 2 HCl
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₁₈Cl₂N₂ Point de fusion: 227…230 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012482 Numéro CAS: 637-01-4 EINECS: 211-274-8 Indice Merck: 12,09367 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 227 - 230 °C (decomposition) |
Molar Mass | 237.17 g/mol |