Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N,N',N'-Tétraméthyl-1,4-phénylenediamine, dichlorhydrate, TMPD 2 HCl
A12107.09 A12107.18 A12107.30
A12107.09EA 111 EUR
A12107.09 A12107.18 A12107.30
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥98%
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Purity: 98+% CAS No.: 637-01-4 Molecular Formula: C10H16N2.2HCl Formula Weight: 237.17 Melting Point: ca 228° dec. Beilstein Reference: 5132096
Formule: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Point de fusion: ∼ 228 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012482
Numéro CAS: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Indice Merck: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM