Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N,N',N'-Tétraméthyl-1,4-phénylenediamine, dichlorhydrate, TMPD 2 HCl
420600050 420600250 420601000
ACRO420600050EA 87.6 EUR
ACRO420600050 ACRO420600250 ACRO420601000
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate 98+%
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012482
Numéro CAS: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Indice Merck: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %