Imprimer
Chlorure de diméthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diméthylamine chlorhydrate, Diméthylammonium chlorure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000 8.03052.9025 8.03052.9040 8.03052.9050
8.03052.0005EA 25.1 EUR
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000 8.03052.9025 8.03052.9040 8.03052.9050
Chlorure de diméthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de diméthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
Poids moléculaire: 81.54 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Numéro MDL: MFCD00012477
Numéro CAS: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Indice Merck: 13,03255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3000 g/l (20 °C)
Melting Point 160 °C
Molar Mass 81.54 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)