Imprimer
Chlorure de diméthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12133.0I A12133.0B A12133.30
A12133.0IEA 350 EUR
A12133.0I A12133.0B A12133.30
Chlorure de diméthylammonium ≥98%
Chlorure de diméthylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 506-59-2 Molecular Formula: (CH3)2NH.HCl Formula Weight: 81.55 Melting Point: 168-174° Beilstein Reference: 3589311 Merck Reference: 14,3228 MDL No.: MFCD00012477
Formule: C₂H₈ClN
Point de fusion: 168…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012477
Numéro CAS: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Indice Merck: 14,3228