Imprimer
Chlorure de diméthylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
155270010 155270050 155275000 155270025
ACRO155270010EA 127 EUR
ACRO155270010 ACRO155270050 ACRO155275000 ACRO155270025
Chlorure de diméthylammonium 99%
Chlorure de diméthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012477
Numéro CAS: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Indice Merck: 13,03255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤1 %
pH 5 to 6 (5 % in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)