Imprimer
Chlorure de diéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diethylammonium chloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
8.20393.0005EA 31.2 EUR
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
Chlorure de diéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de diéthylammonium
Formule: C₄H₁₂ClN
Poids moléculaire: 109.6 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 220…225 °C
Densité: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
Numéro MDL: MFCD00012499
Numéro CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,03138
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 222 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 320 - 330 °C
pH 4.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)