Imprimer
Chlorure de diéthylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13637.0B A13637.0I A13637.30
A13637.0BEA 116 EUR
A13637.0B A13637.0I A13637.30
Chlorure de diéthylammonium 99%
Chlorure de diéthylammonium
Purity: 99% CAS No.: 660-68-4 Molecular Formula: (CH3CH2)2NH.HCl Formula Weight: 109.60 Melting Point: 227-230° Boiling Point: 320-330° Merck Reference: 14,3111 MDL No.: MFCD00012499
Formule: C₄H₁₂ClN
Point d'ébullition: 320…330 °C
Point de fusion: 227…230 °C
Densité: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012499
Numéro CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Indice Merck: 14,3111