Imprimer
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate), EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.08219.1000 1.08219.9010 1.08219.9012
1.08219.1000EA 718 EUR
1.08219.1000 1.08219.9010 1.08219.9012
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate), EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Indice Merck: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM