Imprimer
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate), Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trométamol chlorhydrate, Tris(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate, TRIS HCl, THAM HCl, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate
648317-1 648317-100
648317-1EA 551 EUR
648317-1 648317-100
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate), Millipore®
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Indice Merck: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM