Imprimer
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.0% desséché, Bioréactif ultra-pur pour la chromatographie en phase liquide, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trométamol chlorhydrate, Tris(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate, TRIS HCl, THAM HCl, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate
4103-07EA 3431.97 EUR
4103-07 4103-08 4103-01 4103-06 4103-02 4103-04 4103-F7
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.0% desséché, Bioréactif ultra-pur pour la chromatographie en phase liquide, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
For liquid chromatography and molecular biology applications.
  • Lot analysis on label
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Point de fusion: 150…152 °C
Densité: 1,05 g/ml (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Indice Merck: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.0%
Assay (NH₂C(CH₂OH)₃HCl) (dried basis) ≥ 99.0 %
Appearance Passes Test
Absorbance of a 1M Solution - 260 nm ≤ 0.06
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm ≤ 0.06
Absorbance of a 1M Solution - 400 nm ≤ 0.01
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.5 %
RNase Activity (None Detected) Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity (None Detected) Passes Test
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤ 1.000 ppm