Imprimer
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trométamol chlorhydrate, Tris(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate, TRIS HCl, THAM HCl, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate
A1087.0500 A1087.1000 A1087.5000
A1087.0500EA 148 EUR
A1087.0500 A1087.1000 A1087.5000
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Poids moléculaire: 157.6 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Indice Merck: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM