Imprimer
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trométamol chlorhydrate, Tris(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate, TRIS HCl, THAM HCl, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate
A11379.0B A11379.18 A11379.30
A11379.0BEA 354 EUR
A11379.0B A11379.18 A11379.30
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99%
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Purity: 99+% CAS No.: 1185-53-1 Molecular Formula: C4H11NO3.HCl Formula Weight: 157.60 pH: 3.5-5.0 Melting Point: ca 152° dec. Beilstein Reference: 3675235 MDL No.: MFCD00012590
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Point de fusion: ∼ 152 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Indice Merck: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM