2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2,2-Trifluoroethanamine hydrochloride, 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 373-88-6
Molecular Formula: C2F3H4N.HCl
Formula Weight: 135.52
Melting Point: 218° subl.
Beilstein Reference: 3652103
Formule:
C₂H₅ClF₃N Point de fusion: 218 °C (subl.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012875 Numéro CAS: 373-88-6 EINECS: 206-771-1 |