2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure ≥98% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
TTC
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₉H₁₅ClN₄ Poids moléculaire: 334.81 g/mol Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa) Point de fusion: 235 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011963 Numéro CAS: 298-96-4 EINECS: 206-071-6 Indice Merck: 13,09815 |