Imprimer
Acide sulfurique 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MQ100
1.09984.0001 1.09984.0050
1.09984.0001EA 16.84 EUR
1.09984.0001 1.09984.0050
Acide sulfurique 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material