Imprimer
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1L, 0.5 M HCl (0.5N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38285-1EA 38285-6X1EA
38285-1EAEA 52.8 EUR
38285-1EA 38285-6X1EA
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1L, 0.5 M HCl (0.5N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique
Concentrate for 1L standard solution
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Densité: 1.11 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective