Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1L, 0.2 M HCl (0.2N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Concentrate for 1L standard solution
Formule:
HCl Densité: 1,11 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |