Imprimer
di-Sodium oxalate concentrate for dilution to 0.1 N aqueous solution, Acculute™ Standard Volumetric Solution
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxalate de disodium
88626.LQ 88626.LS
88626.LQEA 100 EUR
88626.LQ 88626.LS
di-Sodium oxalate concentrate for dilution to 0.1 N aqueous solution, Acculute™ Standard Volumetric Solution
di-Sodium oxalate
CAS No.: 62-76-0 Molecular Formula: Na2C2O4 Formula Weight: 134.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012465
Formule: Na₂C₂O₄
Poids moléculaire: 134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Indice Merck: 13,08723