Imprimer
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): His HCl monohydraté, (S)-(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté, (S)-(+)-Histidine HCl monohydraté, H-His-OH.HCl.H2O
A1591.0100 A1591.0500 A1591.1000
A1591.0100EA 79.7 EUR
A1591.0100 A1591.0500 A1591.1000
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Formule: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Point de fusion: 259 °C
Densité: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151027
Numéro CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Indice Merck: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM