Imprimer
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): His HCl monohydraté, (S)-(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté, (S)-(+)-Histidine HCl monohydraté, H-His-OH.HCl.H2O
A17627.18 A17627.30 A17627.36
A17627.18EA 54.1 EUR
A17627.18 A17627.30 A17627.36
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté ≥99%
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Purity: 99% CAS No.: 5934-29-2 Molecular Formula: C6H9N3O2.HCl.H2O Formula Weight: 209.63 (191.62anhy) Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 4168261 Merck Reference: 14,4720 Optical Rotation: +10° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00151027
Formule: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.)
Densité: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151027
Numéro CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Indice Merck: 14,4720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM